Få mere at vide
Methylα -D-mannopyranosid,≥ 99 %, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10596184
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Amber Glass
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10596184 10 g Ravgult glas 10g
10286094 25 g Amber Glass 25g
11403084 100 g Ravgult glas 100g
11413084 500 g Ravgult glas 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10596184 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP253010
Request Bulk or Custom Format
Methylα -D-mannopyranosid,≥ 99 %
  • Methylα -D-mannopyranosid er et lektinhæmmende sukker
  • Konkurrerende inhibitor af bindingen af mannose af E. coli
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00063262
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
SMIL COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl α-D-Mannopyranoside
Smeltepunkt 193°C to 196°C
Farve Hvid
Tab ved tørring < 0.5%
Analyseprocentområde ≥99%
Emballage Ravgult glas
Mængde 10 g
Specifik rotation 76 to 85° (+ or -)
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 194.2
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Powder or Solid