Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl α-D-Mannopyranoside |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ∽ 99% |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 194.2 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |