Få mere at vide
Methyl-β -D-galactopyranosid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563991 5 g Glasflaske 5g
10211283 1 g Glasflaske 1g
10310994 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314980050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1824-94-8
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00064357
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Synonym methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-β-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 175°C to 179°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −18° (20° (c=1.5,MeOH))
Specifik rotation -18
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 194.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver