Få mere at vide
Methyl-α -D-galactopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10041101 2.5 g 2.5g
10096393 10 g 10g
10658444 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337090025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-99-4 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3396-99-4
MDL nummer MFCD00064085
PubChem CID 76935
ChEBI CHEBI:55507
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-α-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 116.0°C to 117.0°C
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H14O6
Mængde 2.5 g
Specifik rotationstilstand + 179.00 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation + 179.00
Synonym me-alpha-gal, methyl-alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl-galactopyranoside, methyl a-d-galactopyranoside, methyl alpha-d-galactoside, alpha-methylgalactoside, alpha-methyl d-galactoside, alpha-methyl-d-galactoside, methyl alpha-d-galactopyranoside
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.18
Procent renhed 98+%