missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30466730
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304655100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester
CAS 332888-40-1
Molekylær formel C26H31O7P
Mængde 100 mg
Synonym (2R,3S)-2,3-Dihydroxy-3-methyl-4-phosphoric Acid (Phenylmethoxy)butyl Bis(phenylmethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C26H31O7P/c1-26(28,21-30-17-22-11-5-2-6-12-22)25(27)20-33-34(29,31-18-23-13-7-3-8-14-23)32-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25,27-28H,17-21H2,1H3/t25-,26+/m1/s1
SMIL C[C@@](COCC1=CC=CC=C1)(O)[C@H](O)COP(OCC2=CC=CC=C2)(OCC3=CC=CC=C3)=O
IUPAC navn dibenzyl ((2R,3S)-4-(benzyloxy)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 486.49
Formel vægt 486.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.