Få mere at vide
Methyl D-(-)-4-Hydroxy-phenylglycinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-p-Hydroxyphenylglycine Methyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8,11H,10H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 181.0739 |