Få mere at vide
Methylcyclopropancarboxylat, 98%
Artikelnummer. 11405806
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405806 25 g 25g
11415806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20853.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Methylcyclopropancarboxylat bruges som reagens i syntesen af N'-thiazol og N-pyrazolbaserede inhibitorer af MAP kinase p38α .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter. Methylcyclopropancarboxylat bruges som reagens i syntesen af N'-thiazol og N-pyrazolbaserede inhibitorer af MAP kinase p38α .
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og antændelseskilder. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2868-37-3
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00001280
InChI nøgle PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
IUPAC navn methylcyclopropancarboxylat
SMIL COC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyclopropanecarboxylate
Tæthed 0.983
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2039388
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%