Få mere at vide
Methylcyclopropancarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30482450
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30482450 50 g
1 options
Artikelnummer. 30482450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29471050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 50 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CC1
IUPAC navn Methylcyclopropancarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 100.116
Formel vægt 100.052