Learn More
Methylcyclopropancarboxylat, TRC
Product Code. 30467623
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30467623 10 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30467623 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM29471010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 10 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CC1
IUPAC navn Methylcyclopropancarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 100.116
Formel vægt 100.052