Få mere at vide
Methylcyclopropancarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30465511
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30465511 100 g
1 options
Artikelnummer. 30465511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294710100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 100 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CC1
IUPAC navn Methylcyclopropancarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 100.116
Formel vægt 100.052