Få mere at vide
Methylcyclopentanecarboxylat, 97%
Beskrivelse
Methylcyclopentancarboxylat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cyclopentanecarboxylate |
| Kogepunkt | 81 °C til 82 °C (5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2040762 |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Formel vægt | 128.17 |
| Procent renhed | 98% |