Få mere at vide
Methylcyclopentanecarboxylat, 97%
Artikelnummer. 15246018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15246018 25 g 25g
15236018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15246018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450920250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4630-80-2
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00019290
InChI nøgle IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
IUPAC navn methylcyclopentancarboxylat
SMIL COC(=O)C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyclopentanecarboxylate
Flammepunkt 43 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.