Få mere at vide
Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cyclopentanecarboxylate |
| CAS | 4630-80-2 |
| Molekylær formel | C7H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00019290 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C(C1CCCC1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Procent renhed | 97% |