Få mere at vide
Methyl Cyclohexanepropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Cyclohexanepropanoate |
| CAS | 20681-51-0 |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 3-Cyclohexylpropanoate, Methyl 3-Cyclohexylpropionate, Methyl Cyclohexanepropionate, NSC 71455 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | methyl 3-cyclohexylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.249 |
| Formel vægt | 170.131 |