Få mere at vide
Methyl cyclohexanecarboxylate, 98%
Artikelnummer. 10374002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374002 5 g Glasflaske 5g
10317800 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4630-82-4 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4630-82-4
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00001458
InChI nøgle ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, methyl cyclohexanoate, methyl cyclohexylcarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, hexahydrobenzoic acid methyl ester, methyl cyclohexylformate, methyl hexahydrobenzoate, methyl cyclohexane carboxylate, fema no. 3568, methyl ester of cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 20748
IUPAC navn methylcyclohexancarboxylat
SMIL COC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyclohexanecarboxylate
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9950g/mL
Kogepunkt 183°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CO2CH3
Brydningsindeks 1.4420 to 1.444
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.995
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble in water
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cyclohexanecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.