Få mere at vide
Methyl cyclohex-1-enecarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804064
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804064 1 g 1g
30796953 10 g 10g
30801619 25 g 25g
30796179 5 g 5g
30793229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30804064 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1379331g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
CAS 18448-47-0
Molekylær formel C8H12O2
MDL nummer MFCD00001544
Mængde 1 g
SMIL COC(=O)C1=CCCCC1
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Procent renhed 98%