Få mere at vide
Methylcyclobutancarboxylat, 98%
Artikelnummer. 10662993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662993 5 g Glasflaske 5g
10560944 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365540050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 765-85-5 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-85-5
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00095142
InChI nøgle CBTGNLZUIZHUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem23839, methyl cyclobutane carboxylate, cyclobutanecarboxylicacid,methylester, cyclobutanecarboxylicacid, methyl ester, cyclobutane carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 136594
IUPAC navn methylcyclobutancarboxylat
SMIL COC(=O)C1CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyclobutanecarboxylate
Navn note 98%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4260 til 1,4300 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 114.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper