missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Cyanoformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Cyanoformate |
| CAS | 17640-15-2 |
| Molekylær formel | C3H3NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyanoformic Acid Methyl Ester, Mander's Reagent, Methyl Carbonocyanidate, Methyl Cyanoformate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C#N |
| IUPAC navn | methyl carbonocyanidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vægt | 85.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?