Få mere at vide
Methylcyanoacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498800
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498800 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11498800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15555.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Methylcyanoacetat er et mellemprodukt ved fremstilling afα -cyanoacrylat, malononitril, 1,1-cyclohexandieddikesyrefarvestof. Det bruges som UV-absorber eller stabilisator, mellemprodukt til lægemidler. Det kan anvendes til syntese af forskellige 1,2,5-tricarbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcyanoacetat er et mellemprodukt ved fremstilling afα -cyanoacrylat, malononitril, 1,1-cyclohexandieddikesyrefarvestof. Det bruges som UV-absorber eller stabilisator, mellemprodukt til lægemidler. Det kan anvendes til syntese af forskellige 1,2,5-tricarbonylforbindelser.
Opløselighed Opløseligt i
vand 117 g/L.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyanoacetate
CAS 105-34-0
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 1.127
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 110°C
Lugt Mild
Molekylær formel C4H5NO2
Brydningsindeks 1.4185
MDL nummer MFCD00001939
Mængde 100 g
Beilstein 773945
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln. 117 g/L
InChI nøgle ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CC#N
IUPAC navn methyl-2-cyanoacetat
Molekylvægt (g/mol) 99.09
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
Formel vægt 99.09
Procent renhed 99%