Få mere at vide
Methylcyanoacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492997
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492997 1000 g 1000g
11403007 250 g 250g
11408810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15555.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Methylcyanoacetat er et mellemprodukt ved fremstilling afα -cyanoacrylat, malononitril, 1,1-cyclohexandieddikesyrefarvestof. Det bruges som UV-absorber eller stabilisator, mellemprodukt til lægemidler. Det kan anvendes til syntese af forskellige 1,2,5-tricarbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcyanoacetat er et mellemprodukt ved fremstilling afα -cyanoacrylat, malononitril, 1,1-cyclohexandieddikesyrefarvestof. Det bruges som UV-absorber eller stabilisator, mellemprodukt til lægemidler. Det kan anvendes til syntese af forskellige 1,2,5-tricarbonylforbindelser.
Opløselighed Opløseligt i
vand 117 g/L.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-34-0
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.09
MDL nummer MFCD00001939
InChI nøgle ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC navn methyl-2-cyanoacetat
SMIL COC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyanoacetate
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 1.127
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 1000 g
Beilstein 773945
Opløselighedsinformation Soluble in water 117g/L.
Formel vægt 99.09
Procent renhed 99%