Få mere at vide
Methyl cyanoacetate, 97%
Artikelnummer. 10617502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617502 250 mL Glasflaske 250ml
10123150 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-34-0
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.09
MDL nummer MFCD00001939
InChI nøgle ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC navn methyl-2-cyanoacetat
SMIL COC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cyanoacetate
Navn note 97%
Smeltepunkt -13°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 204°C to 207°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4170 to 1.419
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 584
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: 54g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 99.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske