missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 113772-13-7 |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O4/c1-16-10(13)8(6-11)7-4-2-3-5-9(7)12(14)15/h2-5,8H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-cyano-2-(2-nitrophenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.18 |
| Formel vægt | 220.0484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?