Få mere at vide
Methyl crotonate, 96%, trans-isomer
Artikelnummer. 11468296
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468296 100 g 100g
11478296 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15363.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Methylcrotonat blev brugt til at undersøge kemo-selektivitet i reaktionen mellem methylcrotonat og benzylamin katalyseret af lipase B fra Candida Antarctica under anvendelse af opløsningsmiddelteknik. Det blev brugt som startreagens under den totale syntese af fytotoksiner solanapyroner D(1) og E(2).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcrotonat blev brugt til at undersøge kemo-selektivitet i reaktionen mellem methylcrotonat og benzylamin katalyseret af lipase B fra Candida Antarctica ved anvendelse af opløsningsmiddelteknologi. Det blev brugt som startreagens under den totale syntese af fytotoksiner solanapyroner D(1) og E(2).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-43-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00009287
InChI nøgle MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
IUPAC navn methyl (E)-but-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl crotonate
Tæthed 0.946
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 4°C (40°F)
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720292
Merck Index 14,2597
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%