Få mere at vide
Methylcoumalat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457006
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457006 2 g 2g
11467006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25330.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6018-41-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
Methylcoumalat er en 2-pyron og fungerer som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det reagerer med 1,3-butadiener ved 100°°C for at give tetrahydrocoumariner og 4-methoxycarbonyltricyclo[3.2.1.02,7]octener. Det reagerer også med cyclohexadien for at give tetrahydronaphthalen-2-carboxylat. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med uaktiverede alkener for at give para-substituerede addukter. Det er blevet brugt som reagens i phosphin-katalyseret [4+3] annullering af modificerede allylcarbonater. Det blev også brugt til fremstilling af 7-carboxyquinolizinium-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcoumalat er en 2-pyron og fungerer som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det reagerer med 1,3-butadiener ved 100°°C for at give tetrahydrocoumariner og 4-methoxycarbonyltricyclo[3.2.1.02,7]octener. Det reagerer også med cyclohexadien for at give tetrahydronaphthalen-2-carboxylat. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med uaktiverede alkener for at give para-substituerede addukter. Det er blevet brugt som reagens i phosphin-katalyseret [4+3] annullering af modificerede allylcarbonater. Det blev også brugt til fremstilling af 7-carboxyquinolizinium-derivater.
Opløselighed Frit opløselig i dichlormethan
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6018-41-3
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00010120
InChI nøgle HHWWWZQYHPFCBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl coumalate, methyl 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, coumalic acid, methyl ester, 5-carbomethoxy-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, coumalic acid methyl ester, unii-1s7tmf0r8t, methyl 2-pyrone-5-carboxylate, methyl 2-oxopyran-5-carboxylate, 1s7tmf0r8t
PubChem CID 80113
IUPAC navn methyl-6-oxopyran-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl coumalate
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Kogepunkt 178°C to 180°C (60 mmHg)
Mængde 2 g
Merck Index 14,2557
Opløselighedsinformation Freely soluble in dichloromethane.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.