Få mere at vide
Methyl cis-11-eicosenoate, 99%
Artikelnummer. 10894141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10894141 5 g Glasflaske 5g
10893951 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10894141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428530050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2390-09-2 | C21H40O2 | 324.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-09-2
Molekylær formel C21H40O2
Molekylvægt (g/mol) 324.55
MDL nummer MFCD00010458
InChI nøgle RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonym cis-11-eicosenoic acid methyl ester, cis-methyl 11-eicosenoate, 11-eicosenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-11-eicosenoate, methyl 11z-icos-11-enoate, methyl z-icos-11-enoate, z-methyl icos-11-enoate, cis-11-eicosenoic acid, methyl ester, 11z-11-icosenoic acid methyl ester
PubChem CID 5463047
IUPAC navn methyl (Z)-icos-11-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cis-11-eicosenoate
Smeltepunkt -15.0°C
Flammepunkt >113°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2CH3
Mængde 5 g
Formel vægt 324.55
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cis-11-eicosenoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.