Få mere at vide
Methylcinnamat, overvejende trans, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Methylcinnamat blev brugt til at hæmme monophenolase- og diphenolaseaktiviteten af svampetyrosinase, og det har også antimikrobiel evne. Det bruges hovedsageligt i smags- og parfumeindustrien. Det er kendt for at tiltrække hanner af forskellige orkidébier, såsom Aglae caerulea.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cinnamate |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 34 °C til 37 °C |
| Tæthed | 1.042 |
| Kogepunkt | 262 °C til 264 °C |
| Flammepunkt | 123 °C (253 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.577 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 386468 |
| Vis mere |