Få mere at vide
Methyl cinnamate, predominantly trans, 99%
Artikelnummer. 11468546
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468546 100 g 100g
11478546 500 g 500g
11488546 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15975.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Methylcinnamat blev brugt til at hæmme monophenolase- og diphenolaseaktiviteten af svampetyrosinase, og det har også antimikrobiel evne. Det bruges hovedsageligt i smags- og parfumeindustrien. Det er kendt for at tiltrække hanner af forskellige orkidébier, såsom Aglae caerulea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcinnamat blev brugt til at hæmme monophenolase- og diphenolaseaktiviteten af svampetyrosinase, og det har også antimikrobiel evne. Det bruges hovedsageligt i smags- og parfumeindustrien. Det er kendt for at tiltrække hanner af forskellige orkidébier, såsom Aglae caerulea.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-26-4
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00008458
InChI nøgle CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC navn methyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Cinnamate
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Tæthed 1.042
Kogepunkt 262°C to 264°C
Flammepunkt 123°C (253°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.577
Mængde 100 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%