Få mere at vide
Methylcinnamat, 98%
Artikelnummer. 10783251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783251 5 g Glasflaske 5g
10501891 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279760050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-26-4
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00008458
InChI nøgle CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC navn methyl (E)-3-phenylprop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cinnamate
Navn note 98%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 33,5 °C til 36 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 260 °C til 262 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCO2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 09, 581
Merck Index 15, 2299
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, glycerol, de fleste faste, olier og mineralolie
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Sammensmeltet krystallinsk masse