Få mere at vide
Methyl cholate, 97%
Artikelnummer. p-7044192
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11311837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05129.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Methylcholat, bruges som et galdesyrederivat som anti-inflammatorisk og antitumormiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylcholat, bruges som et
galdesyrederivat som anti-inflammatorisk og antitumormiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler med medium polaritet.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1448-36-8
Molekylær formel C25H42O5
Molekylvægt (g/mol) 422.606
MDL nummer MFCD00064934
InChI nøgle DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Synonym Cholic acid methyl ester
PubChem CID 133124937
IUPAC navn methyl (4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6 ,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMIL CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cholate
Smeltepunkt 155°C to 156°C
Mængde 5 g
Beilstein 2226989
Merck Index 14,2203
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Formel vægt 422.61
Procent renhed ≥98%