Få mere at vide
Methylcholat, 97%
Beskrivelse
Methylcholat, bruges som et galdesyrederivat som anti-inflammatorisk og antitumormiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
galdesyrederivat som anti-inflammatorisk og antitumormiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler med medium polaritet.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cholate |
| Smeltepunkt | 155 °C til 156 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2226989 |
| Merck Index | 14,2203 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselige i organiske opløsningsmidler med mediumpolaritet. |
| Formel vægt | 422.61 |
| Procent renhed | ≥98% |