Få mere at vide
Methylchlorooxoacetat, TRC
Artikelnummer. 30467575
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30467575 50 g
1 options
Artikelnummer. 30467575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29540550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Chlorooxoacetate
CAS 5781-53-3
Molekylær formel C3H3ClO3
Mængde 50 g
Synonym 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
SMIL ClC(C(OC)=O)=O
IUPAC navn Methyl2-chloro-2-oxoacetat
Molekylvægt (g/mol) 122.51
Formel vægt 121.9771