Få mere at vide
Methyl chlorodifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl chlorodifluoroacetate |
| CAS | 1514-87-0 |
| Molekylær formel | C3H3ClF2O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(F)(F)Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.51 |
| Formel vægt | 143.979 |