Få mere at vide
Methyl Chloroacetate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453615 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11453615 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11453615 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521688925
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Chloroacetate
CAS 96-34-4
Molekylær formel C3H5ClO2
Mængde 1 kg
Synonym methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
InChI nøgle QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CCl
IUPAC navn methyl-2-chloracetat
Molekylvægt (g/mol) 108.521
PubChem CID 7295
Formel vægt 108.53