Få mere at vide
Methyl chloroacetate, 99+%
Artikelnummer. 11451870
Skift visning
Mængde:
250 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451870 250 g 250g
11441870 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10325.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methylchloracetat bruges som opløsningsmiddel og kemisk mellemprodukt. Det fungerer som en forløber ved fremstillingen af (carboxymethyl) trimethylammoniumchloridestere. Yderligere anvendes det til fremstilling af octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]aren. Det anvendes som et ekstraktionsopløsningsmiddel under adskillelse af neutrale forbindelser. Ud over dette bruges det i syntesen af dimethylcarbonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylchloracetat anvendes som opløsningsmiddel og kemisk mellemprodukt. Det fungerer som en forløber ved fremstillingen af (carboxymethyl) trimethylammoniumchloridestere. Yderligere anvendes det til fremstilling af octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]aren. Det anvendes som et ekstraktionsopløsningsmiddel under adskillelse af neutrale forbindelser. Ud over dette bruges det i syntesen af dimethylcarbonat.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler, alkohol, ether, acetone og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-34-4
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.521
MDL nummer MFCD00000931
InChI nøgle QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
IUPAC navn methyl-2-chloracetat
SMIL COC(=O)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl chloroacetate
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 1.236
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 250 g
FN nummer UN2295
Beilstein 506255
Merck Index 14,6042
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents,alcohol,ether,acetone and benzene. Slightly miscible with water.
Formel vægt 108.52
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl chloroacetate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl chloroacetate