Få mere at vide
Methylchloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376690 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10326600 1 L Glasflaske 1 L
10036043 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10376690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148630025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-34-4
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.52
MDL nummer MFCD00000931
InChI nøgle QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
IUPAC navn methyl-2-chloracetat
SMIL COC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl chloroacetate
Smeltepunkt -33.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 132.0°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4210 to 1.4230
Mængde 2.5 L
Beilstein 02,197
Merck Index 15,6113
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viskositet 1.23 mPa.s (20°C)
Formel vægt 108.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske