Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 8000 cPs
Produktkod. 11335807
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11335807 500 g 500g
11315807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11335807 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043483.36
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter, og også som behandling af forstoppelse. Det bruges også som bindemidler, smøremidler, sterisk stabilisator, vandtilbageholdelseshjælp og limning i produktionen af papir og tekstiler, da det beskytter fibrene mod at absorbere vand eller olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viskositet: 8000cPs
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Opløselig i glasureddikesyre og koldt vand. Uopløseligt i varmt vand, ethanol, ether og kloroform.
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.