Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 8000 cPs
Artikelnummer. 11315807
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315807 100 g 100g
11335807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315807 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043483.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter, og også som behandling af forstoppelse. Det bruges også som bindemidler, smøremidler, sterisk stabilisator, vandtilbageholdelseshjælp og limning i produktionen af papir og tekstiler, da det beskytter fibrene mod at absorbere vand eller olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viscosity: 8000cPs
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Soluble in glacial acetic acid and cold water. Insoluble in hot water,ethanol,ether and chloroform.
Fysisk form Pulver