Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 4000 cPs
Description
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter; som gel i avanceret madlavning og som glidecreme. Det er også involveret i behandlingen af forstoppelse. Det fungerer som et bufferadditiv i kapillærelektroforese for at kontrollere elektroosmotisk strømning for forbedrede adskillelser. I papir- og tekstilindustrien bruges det som limning og beskytter derved fibrene mod vand eller olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cellulose |
| Navn note | Viskositet: 4000cPs |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 2.5 kg |
| Merck Index | 14,6040 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koldt vand. |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.