Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 4000 cPs
Artikelnummer. 11364247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364247 100 g 100g
11374247 500 g 500g
15461467 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364247 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036718.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter; som gel i avanceret madlavning og som glidecreme. Det er også involveret i behandlingen af forstoppelse. Det fungerer som et bufferadditiv i kapillærelektroforese for at kontrollere elektroosmotisk strømning for forbedrede adskillelser. I papir- og tekstilindustrien bruges det som limning og beskytter derved fibrene mod vand eller olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viskositet: 4000cPs
Mængde 100 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand.
Fysisk form Pulver