Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 4000 cP (2% opløsning i vand)
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cellulose |
| Farve | Grå-Hvid |
| Navn note | Viskositet (2% opløsning i vand) 3000-5600 CP |
| Fysisk form | Pulver |
| Merck Index | 15, 6111 |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 5% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Viskositet | 3000 til 5600 cP (2% opløsning i vand, 20 °C) |