Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 4000 cP (2% opløsning i vand)
Artikelnummer. 10287200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10287200 100 g Plastflaske 100g
10429940 500 g Plastflaske 500g
10522174 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287200 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 258111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    368.65 DKK / 100g
    Spare 66.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Farve Grå-Hvid
Navn note Viskositet (2% opløsning i vand) 3000-5600 CP
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks.
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 6111
Viskositet 3000 til 5600 cP (2% opløsning i vand, 20 °C)