Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 400 cPs Artikelnummer.: 11324828
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 400 cPs
Artikelnummer. p-7058742
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11324828
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043147.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter som hårshampooer, tandpastaer og flydende sæber. Det bruges til fremstilling af kapsler i kosttilskud. Den bruges også som gel i avanceret madlavning og som smøremiddel. Det er også involveret i behandlingen af forstoppelse. Det fungerer som et bufferadditiv i kapillærelektroforese for at kontrollere elektroosmotisk strømning for forbedrede adskillelser. Yderligere bruges det som et ydeevneadditiv i byggematerialer og som limning i produktionen af papir og tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viscosity: 400cPs
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX23K528 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 Artikelnummer043147.22,043147.36,043147.A4
PartinummerM16L500 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/01/2025 Artikelnummer043147.22,043147.36,043147.A4
PartinummerX23K509 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/11/2024 Artikelnummer043147.22,043147.36,043147.A4
PartinummerX23K520 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer043147.22,043147.36,043147.A4
PartinummerP19K009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer043147.22,043147.36,043147.A4
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 400 cPs >