Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 400 cPs
Artikelnummer. 11344828
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344828 2.5 kg 2.5kg
11324828 100 g 100g
11334828 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344828 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043147.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Methylcellulose bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetiske produkter som hårshampooer, tandpastaer og flydende sæber. Det bruges til fremstilling af kapsler i kosttilskud. Den bruges også som gel i avanceret madlavning og som smøremiddel. Det er også involveret i behandlingen af forstoppelse. Det fungerer som et bufferadditiv i kapillærelektroforese for at kontrollere elektroosmotisk strømning for forbedrede adskillelser. Yderligere bruges det som et ydeevneadditiv i byggematerialer og som limning i produktionen af papir og tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viscosity: 400cPs
Lugt Odorless
Mængde 2.5 kg
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
Fysisk form Pulver