Få mere at vide
Methyl Cellulose, Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 4,000 centipoises, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9004-67-5 |
| Molekylær formel | C20H38O11 |
| Mængde | 100 g |
| InChI nøgle | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
| SMIL | COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
| IUPAC navn | (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.513 |
| PubChem CID | 51063134 |