Få mere at vide
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25deg.C) 1,500cps, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417792 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11417792 100 g
11427792 250 g
11437792 500 g
11447792 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11417792 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215549580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonym Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Cellulose
Navn note Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps
Mængde 100 g