Få mere at vide
Methylcellulose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487792 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487792 1 kg
11477792 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487792 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215549691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Methylcellulose, hvidt pulver
  • Det bruges som erstatning for vandopløselige gummier, til at gøre papir fedtsikkert i klæbemidler, som fortykningsmiddel i kosmetik, som beskyttende kolloid i emulsioner, som bindemiddel og stabilisator i fødevarer, som bulkproducent i formuleringen af diætiske fødevarer, farmaceutisk hjælp (suspensionsmiddel) og afføringsmiddel.
  • Det er en kemisk forbindelse, der stammer fra cellulose. Det er et hydrofilt hvidt pulver i ren form og opløses i koldt (men ikke i varmt) vand, hvilket danner en klar, viskøs opløsning eller gel.
  • Det bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetikprodukter. Det er ikke fordøjeligt, ikke giftigt og ikke et allergen.
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
MDL nummer MFCD00081763
Synonym Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
Tekniske data
Farve Hvid
pH 6.7
Tab ved tørring ≤5.0%
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand. Uopløseligt i varmt vand.
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-UHFFFAOYNA-N
Molekylvægt (g/mol) 454.51
Fysisk form Pulver