Beskrivelse
- Det bruges som erstatning for vandopløselige gummier, til at gøre papir fedtsikkert i klæbemidler, som fortykningsmiddel i kosmetik, som beskyttende kolloid i emulsioner, som bindemiddel og stabilisator i fødevarer, som bulkproducent i formuleringen af diætiske fødevarer, farmaceutisk hjælp (suspensionsmiddel) og afføringsmiddel.
- Det er en kemisk forbindelse, der stammer fra cellulose. Det er et hydrofilt hvidt pulver i ren form og opløses i koldt (men ikke i varmt) vand, hvilket danner en klar, viskøs opløsning eller gel.
- Det bruges som fortykningsmiddel og emulgator i forskellige fødevarer og kosmetikprodukter. Det er ikke fordøjeligt, ikke giftigt og ikke et allergen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Cellulose |
| Navn note | Viskositet af 2% vandløsning ved 25 °C: 4.000 §s |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.7 |
| Tab ved tørring | ≤5.0% |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koldt vand. Uopløseligt i varmt vand. |
| InChI nøgle | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.513 |
| Grad | Celledyrkning |
| Vis mere |