Få mere at vide
Methylcellulose, viskositet af 2% vandløsning (25 °C) 15 §/s, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Cellulose |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Viskositet af 2% vandløsning ved 25 °C: 15 §s |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |