Få mere at vide
Methylcellulose, viskositet 15 cPs
Artikelnummer. 15422307
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422307 2.5 kg 2.5kg
15402307 100 g 100g
15412307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045490.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6579.00 DKK
    5364.65 DKK / 2.5kg
    Spare 1214.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Methylcellulose bruges som emulgerings- og suspenderingsmiddel i kosmetik, medicin og den kemiske industri. Det bruges terapeutisk som et bulk afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Navn note Viskositet: 15 cPs
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Lugt Lugtfri
Merck Index 14,6040
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.