Få mere at vide
Methylcellulose, viskositet 15 cPs
Beskrivelse
Methylcellulose bruges som emulgerings- og suspenderingsmiddel i kosmetik, medicin og den kemiske industri. Det bruges terapeutisk som et bulk afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl cellulose |
| Navn note | Viskositet: 15 cPs |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,6040 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koldt vand. |